Documenti fondamentali
09-1510
Sigma-Aldrich
Acido etilendiamminotetraacetico
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
EDTA, Edatamil, Tetrasodio etilendiamminotetracetato
About This Item
Formula condensata:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.5%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Alle concentrazioni efficaci di 1-10 mM, l′EDTA è un inibitore delle metalloproteasi. L′EDTA agisce da chelante dello ione zinco nel sito attivo delle metalloproteasi e può anche inibire altre proteasi dipendenti da ioni metallo come le cisteina proteasi calcio-dipendenti. I sali disodico e tripotassico dell′EDTA sono comunemente usati come anticoagulanti. La concentrazione ottimale è di 1,5 mg per mL di sangue.
Usato per eliminare l′inibizione enzimatica da parte di tracce di metalli pesanti e per inibire gli enzimi che necessitano di cationi bivalenti come cofattori.
Nota sulla preparazione
Solubile in acqua a temperatura ambiente fino a 1,45 M. Il pH della soluzione, piuttosto viscosa, sarà compreso all′incirca tra 10 e 11.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter