Documenti fondamentali
07-4820
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Beilstein:
635994
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Tensione di vapore
0.7 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
923 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cecilia E Ström et al.
Nucleic acids research, 39(8), 3166-3175 (2010-12-25)
Base excision repair (BER) represents the most important repair pathway of endogenous DNA lesions. Initially, a base damage is recognized, excised and a DNA single-strand break (SSB) intermediate forms. The SSB is then ligated, a process that employs proteins also
Yogo Sakakibara et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(22), 8396-8399 (2011-05-12)
The movement of the small ribosomal subunit (30S) relative to the large ribosomal subunit (50S) during translation is widely known, but many molecular details and roles of rRNA and proteins in this process are still undefined, especially in solution models.
Jie Zheng et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(5), 1054-1059 (2009-07-07)
Dimethyl sulfate (DMS) is an alkylating reagent commonly used in organic syntheses and pharmaceutical manufacturing processes. Due to its potential carcinogenicity, the level of DMS in the API process needs to be carefully monitored. However, in-process testing for DMS is
Pasquale Moio et al.
Proteomics, 11(2), 249-260 (2011-01-05)
Protein footprinting is a new methodology that is based on probing, typically with the use of MS, of reactivity of different amino acid residues to a modifying reagent. Data thus obtained allow one to make inferences about protein conformations and
Ke-wei Zheng et al.
Nucleic acids research, 38(1), 327-338 (2009-10-28)
Large numbers of guanine-rich sequences with potential to form G-quadruplexes have been identified in genomes of various organisms. Such sequences are constrained at both ends by long DNA duplex with a complementary strand in close proximity to compete for duplex