41610
Dimethyl sulfate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.7 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
923 °F
Impurezze
≤0.4% free acid (as H2SO4)
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
P. eboll.
188 °C (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless
diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
Densità
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?