Documenti fondamentali
07-2090
Sigma-Aldrich
1,2-dicloroetano
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
François Perreault et al.
Chemical Society reviews, 44(16), 5861-5896 (2015-03-27)
Graphene-based materials are gaining heightened attention as novel materials for environmental applications. The unique physicochemical properties of graphene, notably its exceptionally high surface area, electron mobility, thermal conductivity, and mechanical strength, can lead to novel or improved technologies to address
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated
Tatiana Wolfe et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(5), 1277-1283 (2015-02-06)
We report potent radiosensitization of prostate cancers in vitro and in vivo using goserelin-conjugated gold nanorods. Progressive receptor-mediated internalization of conjugated nanorods over time increases the radiation interaction cross-section of cells and contributes to the effects observed in vitro. The
Peiyu Ge et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(29), 11558-11563 (2012-06-06)
The photochemical reactivity of osmocene in a biphasic water-organic solvent system has been investigated to probe its water splitting properties. The photoreduction of aqueous protons to hydrogen under anaerobic conditions induced by osmocene dissolved in 1,2-dichloroethane and the subsequent water
Delphine Schaming et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17704-17711 (2011-09-13)
Photocurrent responses associated with the interfacial quenching of the photo-excited water-soluble zinc meso-tetra(4-carboxyphenyl)porphyrin (ZnTPPC) by ferrocene have been studied at a water|1,2-dichloroethane interface in the absence and in the presence of adsorbed gold nanoparticles. Upon addition of methanol, a mirror-like