03-4585
1-butanolo
suitable for HPLC
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)