03-3390
Bromine water
CP
Sinonimo/i:
Bromine solution, Bromide bromate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Densità
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Br2/c1-2
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2