Documenti
1.01945
Supelco
Bromine
extra pure
Sinonimo/i:
Bromine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
231-778-1
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
233 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
P. eboll.
58.8 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-7.3 °C
Solubilità
35 g/L
Densità
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
extra pure
Applicazioni
Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Risultati analitici
Assay (iodometric)≥ 99 %Identitypasses testIodine (I)≤ 0.002 %Organic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 0.02 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2