01-5200
Ammonium thiocyanate
SAJ first grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Ammonium rhodanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
0.000114 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.0-5.5 (25 °C, 76.1 g/L)
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?