Documenti fondamentali
A5633
Sigma-Aldrich
Antifoam A Concentrate
active silicone polymer 100 %
Sinonimo/i:
Silicone Antifoam Solution
Scegli un formato
25 G
62,50 €
100 G
142,00 €
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
62,50 €
100 G
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
100% active silicone polymer
Livello qualitativo
Stato
suspension
non contiene
emulsifier
Composizione
active silicone polymer, 100%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
Descrizione generale
Antifoam A Concentrate is an extremely effective foam suppressor[1] for aqueous and non-aqueous systems. It is 100% active silicone polymer. No emulsifiers are present. Antifoam A Concentrate is typically effective at 1-100 ppm. Antifoam A Concentrate should be diluted with 3-10 parts of propylene glycol (aqueous) or vegetable oil (nonaqueous) with slow mixing. The product will be stable in the pH range of 5 to 9. Antifoam A Concentrate can be added directly to a fermentation medium, but it is not recommended that it be pumped to a fermenter on an as-needed basis.
Applicazioni
An extremely effective foam suppresser for use in aqueous and non-aqueous systems.
Antifoam A Concentrate has been used as a component of Luria Bertani culture medium for growth of BL21 (DE3) E. coli cells transformed with the plasmids.[2][3] It has also been used as a constituent in the preparation of aerosol generation fluid.[4]
Ricostituzione
1-50 ppm is adequate for most applications.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Interferon lambda 4 signals via the IFN$\lambda$ receptor to regulate antiviral activity against HCV and coronaviruses
Hamming OJ, et al.
The Embo Journal, 32(23), 3055-3065 (2013)
Resistance of aerosolized bacterial viruses to relative humidity and temperature
Verreault D, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81(20), 7305-7311 (2015)
Reduced IFN lambda 4 activity is associated with improved HCV clearance and reduced expression of interferon-stimulated genes
Terczynska DE, et al.
Nature Communications, 5, 5699-5699 (2014)
Foams and antifoams
Karakashev SI and Grozdanova MV
Advances in Colloid and Interface Science, 176, 1-17 (2012)
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Can antifoam A be autoclaved when added to oil or does it need to be added after oil is autoclaved
    1 risposta
    1. Autoclaving may result in phase separation and may require remixing the emulsion. A different emulsifier is present in each of the Antifoam emulsions.