Merck
XTGHP-RO
Roche
Reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE HP
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
Sinonimo/i:
transfection reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
XTG9-ROXTG360-ROSITRAN-RO
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001), pkg of 1.0 mL (06366236001)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
packaging
pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
packaging
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
General description
Il reagente di trasfezione X-tremeGENE HP DNA è un reattivo multi-componente che forma complessi con DNA e li trasporta all′interno di cellule di animali o insetti.
Features and Benefits
Il reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE HP è un reagente di alta qualità che trasfetta un′ampia gamma di cellule eucariote, incluse quelle di insetti e linee cellulari difficili da trasfettare (ad esempio, Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12, e HCT 116).
  • Approfitta di un reagente non liposomiale semplice da usare, esente da componenti di origine animale, stabile a temperatura ambiente, filtrato attraverso una membrana da 0,2 μm e attivo in terreni di coltura contenenti siero.
  • Raggiungi nuovi livelli di efficienza di trasfezione in cellule primarie e linee di cellule tumorali difficili da trasfettare con altri reagenti.
  • Genera risultati fisiologicamente importanti con un reagente a bassa citotossicità.
  • Aumenta la produttività sperimentale e permetti la validazione del bersaglio usando un protocollo semplice e ripetibile.
Physical form
Forniti in etanolo all′80% e filtrati sterilmente attraverso membrane con pori da 0,2 μm. Non contiene nessun ingrediente di origine umana o animale. Numero dei Test: Usando procedura standard, 1 mL di reagente di trasfezione X-tremeGENE HP DNA si può usare fino a 10.000 trasfezioni in piastre da 96 pozzetti.
Analysis Note
Ogni lotto di reagente di trasfezione X-tremeGENE HP DNA è rigorosamente testato seguendo criteri prestabiliti di qualità per assicurare che il prodotto abbia prestazioni in linea con le specifiche. Durante le prove per la qualità, le cellule sono trasfettate con un vettore DNA gene reporter usando reagente di trasfezione X-tremeGENE HP DNA (rapporto 3:1 ¼L/¼g DNA). L′attività genica del reporter è monitorata via chemiluminescenza. Usando una curva standard la quantità totale di proteina ricombinante è determinata per ogni pozzetto per rispettare la specifica.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura M Griffin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1195, 219-238 (2013-11-28)
Human papillomaviruses (HPVs) are non-enveloped DNA viruses that are highly tropic for mucosal and cutaneous epithelia. The HPV life cycle is tightly linked to epithelial cell differentiation, where HPVs only infect the basal proliferating keratinocytes, and progeny virus assembly and
Abazar Roustazadeh et al.
SpringerPlus, 5(1), 711-711 (2016-07-05)
Matrix Gla protein (MGP) is involved in calcium trafficking and arterial calcification. The aim of study was to investigate the role of three polymorphisms within the MGP gene promoter region on reporter gene (luciferase) expression level. The fragments containing rs1800799
Takashi Yoshino et al.
Cellular and molecular neurobiology, 31(7), 1009-1020 (2011-04-27)
A synthetic analog of sphingosine named FTY720 (Fingolimod), phosphorylated by sphingosine kinase-2, interacts with sphingosine-1-phosphate (S1P) receptors expressed on various cells. FTY720 suppresses the disease activity of multiple sclerosis (MS) chiefly by inhibiting S1P-dependent egress of autoreactive T lymphocytes from
Jihoon Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(24), 7582-7589 (2011-11-11)
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is constitutively activated in cancer cells. Therefore, blocking the aberrant activity of STAT3 in tumor cells is a validated therapeutic strategy. To discover novel inhibitors of STAT3 activity, we screened against
Ido D Weiss et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 14(1), 106-114 (2011-02-25)
Expression of CXCR4 in cancers has been correlated with poor prognosis and increased metastasis. Quantifying CXCR4 expression non-invasively might aid in prognostication and monitoring therapy. We evaluated a radiolabeled antagonist of CXCR4, ⁶⁴Cu-AMD3100, as a positron-emitting imaging agent. CXCR4-transfected or
Articoli
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Protocolli
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
Contenuto correlato
Progressi tecnologici di grande impatto hanno reso la produzione di anticorpi monoclonali più rapida e più efficiente. Per la scoperta di anticorpi esistono ormai tre piattaforme consolidate. Proponiamo reagenti per la produzione di librerie di anticorpi monoclonali con ognuna di queste tre tecniche proponiamo
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
636623600104061837684807
636654600104061832722962
636624400104061832722948
Contatta l'Assistenza Tecnica