Vai a
XTG9-RO
Roche
Reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9
Polymer reagent for transfecting common cell lines
Sinonimo/i:
transfection reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.4 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
353,00 €
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
752,00 €
661,76 €
5 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3390,00 €
2983,20 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
353,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Il reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9 è una miscela brevettata di lipidi e di altri componenti in etanolo all′80%, filtrata attraverso una membrana da 0,2 μm e confezionata in flaconcini di vetro.
Application
Il reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9 è un reagente multicomponente non liposomiale per esperimenti che implicano analisi cellulari. Molto adatto per applicazioni in tutti i campi dell′analisi cellulare per la sua citotossicità estremamente ridotta, la minima necessità di ottimizzazione e la capacità di fornire alta efficienza di trasfezione in una vasta gamma di linee cellulari di uso comune.
Il reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9 è perfetto per applicazioni dell′analisi cellulare come:
  • espressione di proteine ricombinanti per analisi funzionale
  • studi fisiologici di vie metaboliche
  • analisi di sequenze regolatrici mediante saggi basati sul gene reporter
  • saggi di espressione genica
  • studi di ricerca sul cancro
  • valutazione del bersaglio.
Features and Benefits
  • Genera risultati fisiologicamente rilevanti usando un reagente con citotossicità estremamente bassa a vantaggio della massima vitalità cellulare post-trasfezione.
  • Consente di risparmiare tempo ed evita svariati passaggi; è sufficiente diluire il reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9, incubare con DNA plasmidico e pipettare direttamente la miscela sulle cellule (con o senza siero).
  • Evita lunghe procedure di ottimizzazione per le linee cellulari di uso comune.
Physical form
Forniti in etanolo all′80% e filtrati sterilmente attraverso membrane con pori da 0,2 μm. Numero di Test: Usando una procedura standard, 1 mL di reagente di trasfezione X-tremeGENE 9 DNA può venire usato per 6.600 trasfezioni in piastre a 96 pozzetti con un rapporto 3:1 e fino a 10.000 trasfezioni usando un rapporto 2:1.
Analysis Note
Ogni lotto di reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9 è rigorosamente testato seguendo procedure convalidate per assicurare che le prestazioni del prodotto siano sempre in linea con le specifiche. Durante il controllo della qualità, le cellule vengono trasfettate con un vettore contenente un gene reporter utilizzando il reagente di trasfezione del DNA X-tremeGENE 9 (rapporto 3:1 μL/μg DNA). L′attività del gene reporter viene monitorata mediante chemiluminescenza. Usando una curva standard, si determina la quantità totale di proteina ricombinante fluorescente di ogni pozzetto, al fine di soddisfare le specifiche.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
XTGHPROXTG360ROSITRANRO
description
Polymer reagent for transfecting common cell lines
description
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
description
Universal polymer reagent for delivering DNA, siRNA, miRNA and CRISPR/RNP to many cell lines
description
Polymer reagent for delivering siRNA to common cell lines
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
liquid (aqueous solution)
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001), pkg of 1.0 mL (06365787001)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
packaging
pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
packaging
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.2 °F
flash_point_c
16.8 °C
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)