Documenti fondamentali
FSUPMMRO
Roche
Sonda Universale Master FastStart (Rox)
sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
Scegli un formato
250 X 20 REACTIONS
178,00 €
1250 X 20 μL REACTIONS
840,00 €
5000 X 20 μL REACTIONS
3.140,00 €
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 X 20 REACTIONS
178,00 €
1250 X 20 μL REACTIONS
840,00 €
5000 X 20 μL REACTIONS
3.140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
impiego
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Livello qualitativo
Caratteristiche
dNTPs included: no
hotstart
Produttore/marchio commerciale
Roche
Confezionamento
pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001)
pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001)
tecniche
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
input
purified DNA
Metodo di rivelazione
probe-based
Descrizione generale
Universal ready-to-use hot start reaction mix for qPCR and RT-qPCR on all real-time PCR systems requiring normalization with ROX.
Questa Master Mix pronta all′uso in concentrazione 2x contiene tutti i reagenti (eccetto primer, sonda e stampo) necessari per condurre analisi quantitative real time del DNA, incluse la qPCR e qRT-PCR a due step, nel formato delle sonde a idrolisi. La miscela Universal Probe Master (Rox) genera risultati eccellenti su strumenti di sistemi come l′Applied Biosystems 7900 HT Fast Real-Time PCR System o l′Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System. Questo prodotto non è adatto per l′uso con strumenti LightCycler®.
È stato dimostrato che i protocolli che fanno uso di hot start migliorano in modo significativo la specificità, la sensibilità e la resa della PCR. I gruppi bloccanti termolabili posti su alcuni dei residui amminoacidici della DNA polimerasi Taq FastStart rendono l'enzima modificato inattivo a temperatura ambiente. L′enzima non può quindi procedere all′allungamento dei primer nella fase in cui questi si possono legare in modo non specifico. La Taq DNA Polimerasi FastStart viene attivata rimuovendo i gruppi bloccanti ad alta temperatura (cioè, durante un ciclo iniziale a 95°C).
Applicazioni
  • ®[1][2][3]
  • in reverse transcriptase (RT-PCR) to study tumor necrosis factor (TNF) expression in whole synovial tissue of undifferentiated peripheral inflammatory arthritis (UPIA) patients[4]
  • for the amplification and detection of any DNA or cDNA target, including those that are GC- or AT-rich by quantitativePCR[5][6]
Combina questa miscela master con il kit Transcriptor First Strand cDNA Synthesis (Roche) per ottenere risultati eccellenti nella qRT-PCR a due fasi.[7]
Caratteristiche e vantaggi
  • Migliora sensibilità e specificità della qPCR.
Produce un valore inferiore del ciclo soglia (Ct)
  • Usa la master mix per ogni prova basata su sonde
Risultati sensibili e specifici nei saggi con le sonde della Universal ProbeLibrary o con qualsiasi altra sonda a idrolisi
  • Identifica e amplifica un′ampia gamma di DNA o cDNA bersaglio
Amplifica frammenti lunghi fino a 500 bp, inclusi quelli ricchi in GC o AT
  • Visualizza i prodotti di amplificazione su gel di agarosio
  • Usa stazioni di pipettaggio robotizzate per la preparazione della reazione di qPCR
Usa una master mix stabile a temperatura ambiente durante tutta la fase di preparazione delle reazioni di PCR
  • Previeni i falsi positivi derivanti dalla contaminazione da carryover.
L′utilizzo di questa miscela contenente dUTP con uracil-DNA glicosilasi consente di eliminare l′eventuale DNA contaminante residuo proveniente dalle precedenti reazioni PCR.
Componenti
FastStart Universal Probe Master (Rox), miscela master concentrata 2x che contiene Taq DNA Polimerasi FastStart, Tampone di Reazione, Nucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, dUTP) e un colorante di riferimento.
Qualità
Test funzionale: Ogni lotto è testato per le prestazioni in qPCR utilizzando tre tipi di stampi: un templato ricco di GC, un templato ricco di AT e un templato lungo (circa 440 bp).
Altre note
Solo per ricerche life science. Non usare a scopo diagnostico
Note legali
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The essential function for serum response factor in T-cell development reflects its specific coupling to extracellular signal-regulated kinase signaling.
Mylona A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 31(2), 267-276 (2011)
Stefano Alivernini et al.
Frontiers in medicine, 5, 186-186 (2018-07-19)
Objectives: To examine synovial tissue (ST) predictors of clinical differentiation in patients with seronegative undifferentiated peripheral inflammatory arthritis (UPIA). Methods: Fourty-two patients with IgA/IgM-Rheumatoid Factor and anti-citrullinated peptide antibodies negative UPIA, naive to Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, underwent Gray Scale (GSUS)
Matthew L Hillestad et al.
Human gene therapy, 23(10), 1116-1126 (2012-07-28)
Reporter genes are important tools for assessing vector pharmacology in vivo. Although useful, current systems are limited by (1) the need to generate a new vector for each different reporter, (2) the inability to package reporter genes in small vectors
Gozde Korkmaz et al.
PloS one, 8(12), e82556-e82556 (2013-12-21)
Autophagy is a vesicular trafficking process responsible for the degradation of long-lived, misfolded or abnormal proteins, as well as damaged or surplus organelles. Abnormalities of the autophagic activity may result in the accumulation of protein aggregates, organelle dysfunction, and autophagy
Kumsal Ayse Tekirdag et al.
Autophagy, 9(3), 374-385 (2013-01-17)
Macroautophagy (autophagy herein) is a cellular catabolic mechanism activated in response to stress conditions including starvation, hypoxia and misfolded protein accumulation. Abnormalities in autophagy were associated with pathologies including cancer and neurodegenerative diseases. Hence, elucidation of the signaling pathways controlling
Articoli
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenuto correlato
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
La PCR (reazione a catena della polimerasi) è una tecnica che consente di amplificare le molecole di acido nucleico comunemente usata in molte applicazioni fra cui RT-PCR, hot start PCR, end point PCR ed altre.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.