COUEDTAF-RO
Roche
Cocktail di inibitori delle proteasi in compresse cOmplete™ ULTRA, senza EDTA, in flaconcini di vetro
Tablets provided in glass vials
Scegli un formato
406,00 €
Scegli un formato
About This Item
406,00 €
Prodotti consigliati
Stato
tablet
impiego
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
Confezionamento
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Assorbimento
0.4 at 280 nm (1x solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le compresse cOmplete ULTRA senza EDTA sono identiche alle compresse cOmplete ULTRA, con l'unica differenza dell′assenza di EDTA o di altri agenti chelanti (per es. EGTA).
Contenuto
Compresse in flaconcino di vetro. Ciascuna compressa è sufficiente per un volume di 50 mL di soluzione di estrazione.
Specificità
Applicazioni
Questo nuovo cocktail di inibitori delle proteasi è ora in grado di inibire le proteasi aspartiche, nonché le serina e cisteina proteasi. Le compresse cOmplete ULTRA sono state sviluppate per migliorare l′efficienza su diversi tipi cellulari. Le migliori prestazioni sono garantite in lisati di batteri, lieviti, cellule di insetto e in un′ampia gamma di linee cellulari più alte.
Questa compressa non contiene EDTA, per cui non inibisce le metalloproteasi.
- del tampone del saggio di radioimmunoprecipitazione (RIPA) su ghiaccio per la lisi delle cellule gangliari retiniche[4]
- del tampone di lisi per l′isolamento della proteina di fusione proteina fluorescente verde (GFP)-peptidi di penetrazione cellulare (CPP) da E coli[5]
- del tampone di omogeneizzazione per l′isolamento di proteine di topo da tessuto intestinale[6]
Caratteristiche e vantaggi
- Per la protezione delle proteine preziose.
- Perché pagare per meno?
- Protegge da un'ampia gamma di proteasi.
- Formato in compresse comodo e sicuro.
una compressa nei tamponi.
Componenti
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: Manipolazione
Spingere con cura la compressa attraverso la lamina della confezione con la base del pollice (non con l′unghia, per evitare la rottura delle compresse).
Preparazione della soluzione di lavoro
Una compressa è sufficiente per inibire l′attività proteolitica in 50 mL di soluzione di estrazione. In caso di attività proteolitica molto elevata, si devono usare 2-3 compresse per 50 mL di tampone di estrazione. Si possono aggiungere direttamente le compresse al terreno di estrazione.
Soluzione madre (conc. 2x)
In alternativa all′uso diretto con i lisati, si può preparare una soluzione madre 2x, con la seguente procedura:
• Aggiungere una compressa cOmplete ULTRA senza EDTA a 25 ml di acqua bidistillata in una provetta in PE o PP.
• Agitare nel vortex per 4 minuti, fino al dissolvimento della compressa.
• La soluzione madre è pronta per essere usata anche se in soluzione sono visibili particelle molto minute. Queste particelle non interferiscono con l′attività di inibizione delle compresse.
• La soluzione madre è stabile per 4 settimane, conservata a 2-8 °C, e per almeno 4 settimane anche tra -15 e -25 °C.
• Durante la conservazione della soluzione madre 2x è possibile che le particelle sedimentino. Prima dell′uso agitare brevemente nel vortex la soluzione madre.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): La soluzione madre in acqua è stabile per 4 settimane, conservata a 2-8 °C, e per almeno 4 settimane anche tra -15 e -25 °C.
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.