11333089001
Roche
Anti-Digoxigenin
from sheep
Sinonimo/i:
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
Confezionamento
pkg of 200 μg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Western blot
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
- ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications: PBS (phosphate buffered saline), pH 7.4
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.