MAB045X
Anti-Fluorescein Antibody, clone 5D6.2, Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D6.2, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2