Documenti fondamentali
11209264001
Roche
DNA Molecular Weight Marker VII
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Sinonimo/i:
DNA marker
Scegli un formato
50 μG
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
224,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105335
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Contents
Ready-to-use solution, 250 μg/ml, in TE buffer (Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0).
Fragment mixture prepared by cleavage of SPP1-DNA with restriction endonuclease EcoR I.
The product is also available as DNA Molecular Weight Marker VII, Digoxigenin-labeled.
Size Range: 0.081 to 8.57 kbp
Applicazioni
DNA Molecular Weight Marker for agarose gels; simplifies accurate molecular weight determination of double-stranded DNA fragments generated by:
  • Restriction digests
  • PCR
  • RT-PCR
Sequenza
The mixture contains seventeen fragments with the following base pair lengths (1 base pair = 660 daltons): 81, 359, 492, 710, 718*, 992, 1164, 1482, 1515, 1882, 1953, 2799, 3639, 4899, 6106, 7427, and 8576 as determined by computer analysis of the SSP1 sequence.
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
*Alonso, J.C. and Trautner, T.A., personal communication of unpublished results, the 718-bp fragment is present in non-stoichometric amounts.
Definizione di unità
50 μg = 1A260 unit
Nota sulla preparazione
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Once thawed store at 2 to 8 °C.
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)