Documenti
11449460001
Roche
Marcatore di peso molecolare per DNA IX
solution, pkg of 50 μg (in 200 μl)
Sinonimo/i:
marker DNA
About This Item
Codice UNSPSC:
41105335
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il marcatore IX del peso molecolare del DNA contiene una miscela di undici frammenti di DNA. La miscela si ottiene dalla scissione del DNA φX 174 con l′endonucleasi di restrizione Hae III.
Intervallo di dimensioni: da 72 a 1353 bp
Applicazioni
Il marcatore IX del peso molecolare del DNA è progettato appositamente per l′analisi dei prodotti di medie dimensioni della PCR in gel di agarosio. Semplifica la determinazione accurata del peso molecolare dei frammenti di DNA a doppio filamento generati da:
  • digestione con enzimi di restrizione
  • PCR
  • RT-PCR
Sequenza
La miscela contiene undici frammenti di DNA con le seguenti lunghezze, espresse in paia di basi (1 paio di basi = 660 dalton): 72, 118, 194, 234, 271, 281, 310, 603, 872, 1078 e 1353.
Nota: le lunghezze dei frammenti sono ricavate dall'analisi computerizzata della sequenza del DNA. A seconda della gamma di dimensioni del marker, i frammenti più piccoli saranno visibili solo sovraccaricando il gel.
Definizione di unità
50 μg = 1 unità A260
Nota sulla preparazione
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da 2 a 8 °C
Una volta scongelato conservare a 2-8 °C.
Altre note
Solo per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
C N Okeke et al.
Journal of clinical microbiology, 39(10), 3491-3494 (2001-09-28)
The LightCycler system (two-step reverse transcription-PCR-fluorescent hybridization [LC RT-PCR-FH]) was used to quantify Candida albicans actin mRNA as a means of assessing its viability in a reconstituted skin model of cutaneous candidiasis following the application of an antimycotic. A 192-bp
Patrizia Spigaglia et al.
Journal of medical microbiology, 53(Pt 11), 1129-1136 (2004-10-22)
Recent studies have shown that Clostridium difficile strains with variant toxins and those with resistance to macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) are increasingly causing severe disease and outbreaks in hospital settings. Here, the pathogenicity locus (PaLoc), the acquisition of binary toxin, and