11449451910
Roche
DNA Molecular Weight Marker VIII, DIG-labeled
pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution, 10 μg/mL
Sinonimo/i:
DNA marker
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10 μg/mL
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Size Range: 19 to 1114 bp
Sequenza
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.