11218603910
Roche
DNA Molecular Weight Marker III, DIG-labeled
10 μg/mL, pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution
Sinonimo/i:
DNA marker
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10 μg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Sequenza
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.