Documenti fondamentali
480708
Sigma-Aldrich
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli, Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
Scegli un formato
500 MI.U.
445,00 €
445,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MI.U.
445,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
445,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un campione
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - QQ3450000
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Attività specifica
≥10 units/mL
≥250 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, Clostridium perfringens α2-3,6-Neuraminidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of non-reducing terminal α2,3 and α2,6 unbranched sialic acid residues from complex carbohydrates and glycoproteins. This enzyme does not exhibit activity on α2,8 or branched sialic acids.
Applicazioni
Recommended reaction buffer: 50 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1 µmol of methylumbelliferone from 2ʹ-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic Acid (Cat. No. 474495) per min at 37°C, pH 5.0.
Stato fisico
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Altre note
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Ohta, Y., et al. 1989. J. Biochem (Tokyo) 106, 1086.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yi Yang et al.
International journal of molecular sciences, 21(22) (2020-11-19)
Polysialic acid (polySia/PSA) is a linear homopolymer of sialic acid (Sia) that primarily modifies the neural cell adhesion molecule (NCAM) in mammalian brains. PolySia-NCAM not only displays an anti-adhesive function due to the hydration effect, but also possesses a molecule-retaining
Airi Mori et al.
International journal of molecular sciences, 21(16) (2020-08-23)
Polysialic acid (polySia/PSA) is an anionic glycan polymer of sialic acid, and it mostly modifies the neural cell adhesion molecule (NCAM) in mammalian brains. Quality and quantity of the polySia of the polySia-NCAM is spatio-temporally regulated in normal brain development