Documenti fondamentali
PICT
Sigma-Aldrich
Cocktail di inibitori delle proteasi in pastiglie
Scegli un formato
1 EA
193,00 €
193,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NC.07
193,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Solubilità
water: soluble
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Tutti
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3