Documenti fondamentali
ZLXLP0D01
Milli-Q
Circuito - punto di erogazione - raccordi a T- valvola
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
Scegli un formato
1 EA
144,00 €
144,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
144,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
144,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Questo kit accessorio contiene i componenti per realizzare un secondo punto di erogazione sul circuito di distribuzione dell'acqua. Di norma, il circuito di distribuzione ha almeno un punto di utilizzo. Questo accessorio è necessario per la creazione di punti di erogazione aggiuntivi. Il kit contiene un portagomma a "I" da 3/8" (per tubi da 10x16), un raccordo a "T" da 3/8", fascette Oetiker, supporto per il montaggio a parete del raccordo a "T", un morsetto per il raccordo e una valvola a sfera.
Applicazioni
Aggiunta di un secondo punto di erogazione ad un circuito di distribuzione.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio originale per circuito - punto di erogazione - raccordi a T- valvola - ZLXLP0D01
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany