Vai a
ZFPACKSP2
Supporto per blocco di prefiltrazione doppio
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Sinonimo/i:
Supporto per blocco di prefiltrazione doppio (con 2 manometri)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
772,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
772,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
Il supporto per blocco di prefiltrazione doppio è un accessorio per la purificazione dell′acqua dotato di due manometri. Garantisce un accoppiamento a tenuta della cartuccia di ricambio per i sistemi compatti per la produzione di acqua Milli-RO. L′accessorio è essenziale per l′installazione e l′utilizzo del blocco di prefiltrazione PrePak 1.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PRPK00001PR0G00001PR0GTXLCS2
description
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
description
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane. For Elix®, AFS® and RiOs systems.
description
Protects RO membranes from hard water components. For Direct-Q®, Elix® and RiOssystems.
description
Protects RO membranes from hard water components. For AFS®, Elix® Large, Milli-Q® CLX/HR/HX and RiOs Large systems.
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Elix®, for use with AFS®, for use with RiOs
compatibility
for use with RiOs (1997-2012), for use with Elix® (1997-2008), for use with Direct-Q® (1997-2010)
compatibility
for use with Elix® Large, for use with RiOs Large, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX, for use with AFS®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)