Documenti fondamentali
ZLXLALCAB
Milli-Q
Cavo relè di allarme
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
Sinonimo/i:
cavo di allarme-2x 24 vdc 4 w, 2x 4-20 mA
Scegli un formato
1 EA
208,00 €
208,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
208,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
208,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Applicazioni
®
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany