Questo sensore antiallagamento è un accessorio di sicurezza che, se rileva una fuoriuscita d′acqua sul pavimento, chiude automaticamente l'elettrovalvola del sistema per interrompere l'ingresso dell'acqua dal sistema di purificazione che lo alimenta o dalla rete idrica. Il sensore antiallagamento viene solitamente posizionato sul pavimento o sul piano di lavoro, dove è più comodo.
Applicazioni
Il sensore antiallagamento per i sistemi di purificazione dell′acqua ad alte portate previene danni al laboratorio causati dall′acqua nell′improbabile circostanza di una perdita.
Caratteristiche e vantaggi
Riduce significativamente il rischio di allagamenti
Protegge gli strumenti del laboratorio e l′area circostante da eventuali danni che l′acqua potrebbe causare.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany