Documenti
ZFWATDET4
Milli-Q
Sensore per l′acqua
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
Sinonimo/i:
Sensore antiallagamento per sistemi per la purificazione dell'acqua
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Materiali
POM body (machined)
stainless steel electrode
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sensore antiallagamento viene collegato con il sistema di purificazione dell′acqua e posizionato sul pavimento o sul piano di lavoro. Nell′improbabile evento di una perdita, il sensore rileva la fuoriuscita d′acqua sul pavimento o sul banco di lavoro e chiude automaticamente l'elettrovalvola di ingresso del sistema per proteggere l′area circostante del laboratorio e gli altri strumenti da danni che l′acqua potrebbe causare.
Caratteristiche e vantaggi
  • Riduce significativamente il rischio di allagamenti e di danni al laboratorio e agli strumenti.
  • Provvisto di cavo di 4 metri di lunghezza.
  • A questo sensore antiallagamento è possibile collegare, in serie, una prolunga (TANKLK002). Ciò consente di installare sensori antiallagamento fino a 8 metri di distanza dal sistema. Una configurazione tipica consiste nel posizionare il sensore principale sul banco di lavoro e il secondo sensore, con prolunga, sul pavimento.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany