Documenti fondamentali
XX4200075
Millipore
1/4 in. NPTM gauge 0 to 7 bar (0 to 100 psi)
Scegli un formato
1 EA
152,00 €
152,00 €
Spedizione prevista il16 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
152,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
152,00 €
Spedizione prevista il16 maggio 2025Dettagli
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany