Documenti fondamentali
TX1200
Supelco
Triethylamine
Sinonimo/i:
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)Ethane
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)3N
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
204-469-4
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
72 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
200
300
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.1% Water (H2O)
Colore
clearAPHA: ≤15
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
90 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Solubilità
133 g/L
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Triethylamine can be used as:
  • An initiator for cracking heptane to yield ethylene and propylene.
  • A catalyst to synthesize polysubstituted dihydrothiophenes via Domino ring-opening/recyclization reactions.
  • A base in the Swern oxidation of primary and secondary alcohols to the corresponding carbonyl compounds.
  • A solvent in the direct one-pot reductive imination of nitroarenes with aldehydes to synthesize imines.
Risultati analitici
AppearanceClear, free of particulate matterAssay99.5% minColor (APHA)15 maxIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)0.1% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Domande
  1. What grade is TX1200 Triethylamine?
    1 risposta
    1. This product is considered a research grade.