Vai a
90337
Trietilammina
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Triethylamine
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,70 €
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
283,00 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
833,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
98,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surface-grafted macromolecular nanowires with pedant fluorescein chromophores by dense non-aggregated nanoarchitectonics as versatile photoactive platforms.: This research demonstrates the use of triethylamine in the synthesis of surface-grafted macromolecular nanowires with fluorescein chromophores, presenting their applications as versatile photoactive platforms in biochemistry and materials science (Kuciel et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
81101903351683559
Trietilammina for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90337
Trietilammina
Trietilammina suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (GC)
Supelco
81101
Trietilammina
Trietilammina BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90335
Trietilammina
Trietilammina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1683559
Trietilammina
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
-
shelf life
42 mo.
shelf life
-
shelf life
36 mo.
shelf life
-
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietilammina
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto