TT-10L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Monoclonal Control
Sinonimo/i:
Monoclonal Control
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
unpurified
Livello qualitativo
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 L
Concentrazione
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3