R7904
Anti-Rab5 antibody, Mouse monoclonal
clone Rab5-65, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-RAS-associated Protein RAB5A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Rab5-65, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~24 kDa
Reattività contro le specie
human, cat, bovine, mouse, rat
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells or NIH-3T3 or NRK
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB5A(5868)
mouse ... Rab5a(271457)
rat ... Rab5a(64633)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation assay
- western blotting
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)