Documenti fondamentali
SV03A25NB6
Millipore
Capsule OptiScale® con membrana Durapore® multistrato da 0,2/ 0,22 µm
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.2/0.22 μm
Sinonimo/i:
Multimedia Durapore® 0.2 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
Scegli un formato
6 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 PKG
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PVDF membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
4.0 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Multimedia Durapore®
pore size
0.2/0.22 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Device Configuration: Capsule
Altre note
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3