ST1705
Anti-TOMM20 Mouse mAb (4F3)
liquid, clone 4F3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Translocase of Outer Mitochondrial Membrane 20
Scegli un formato
448,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
448,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F3, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM20(9804)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
HeLa cells, PC12 cells, NIH3T3 cells, Human small intestine tissue