Documenti fondamentali
SCM004
Sigma-Aldrich
Terreno di espansione neurale ENStem-A
The ENStem-A Neural Expansion Medium is a defined serum-free formulation that has been optimized for the culture & expansion of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells.
Sinonimo/i:
Neural Stem Cell Media
Scegli un formato
500 ML
438,00 €
438,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
438,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
438,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il terreno di espansione neurale ENStem-A consiste in una formulazione definita, priva di siero, che è stata ottimizzata per la coltura e l'espansione delle cellule progenitrici neurali umane ENStem-A. Quando addizionato con L-glutammina (non fornita) e FGF-2 (fornito), il terreno di espansione permette di mantenere in coltura e far proliferare le cellule progenitrici neurali umane ENStem-A™.
Applicazioni
I protocolli per la coltura delle cellule progenitrice neurali umane ENStem-A sono disponibili nella scheda dati allegata al Kit di espansione delle cellule progenitrici neurali umane ENStem-A (N° Cat. SCR005).
Qualità
Ogni lotto di terreno è testato per la crescita e la proliferazione ottimale delle cellule progenitrici neurali umani ENStem-ATM.
Test di sterilità: negativo
Stato fisico
Il terreno di espansione neurale ENStem-A™ consiste nel terreno neurobasale addizionato con il supplemento B27 e il fattore inibitorio della leucemia (LIF).
Nota sulla preparazione
ENStem-A Neural Expansion Medium, 500 mL (Part No. SCM004a)
FGF-2, 50ug, lyophilized (Part No. GF003)
Stoccaggio e stabilità
Il terreno di espansione neurale ENStem-A™ va conservato a -20 °C fino al momento dell'uso. Dopo lo scongelamento, aggiungere al terreno di espansione L-glutammina (non fornita) fresca a una concentrazione finale di 2 mM. Da scongelato, va tenuto a 2-8°C e consumato entro 1 mese. Aliquotare per evitare di riscaldare ogni volta prima dell'uso.
L'FGF-2 (10 μg, liofilizzato) va ricostituito con 100 μL di Tris-HCl 5 mM, pH 7,6, fino a una concentrazione finale di 100 μg/mL. Aliquotare per evitare di congelare/scongelare ripetutamente. Conservare a -20 °C.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Forskolina from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F6886
Forskolina
hEGF EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E9644
hEGF
Eparina Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H3149
Eparina
Da-Jeong Chang et al.
Experimental & molecular medicine, 45, e53-e53 (2013-11-16)
The transplantation of neural precursor cells (NPCs) is known to be a promising approach to ameliorating behavioral deficits after stroke in a rodent model of middle cerebral artery occlusion (MCAo). Previous studies have shown that transplanted NPCs migrate toward the
Articoli
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.