SSWP29325
MF-Millipore Membrane
pore size 3.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 3.0 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Parametri
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
293 mm
Spessore
180 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
3.0 μm pore size
83 % porosity
Punto di bolla
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Descrizione generale
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)