SNAP2BHMN0100
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holders
7.4 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Sinonimo/i:
SNAP id® consumables, Western blot, Western blot holders
Scegli un formato
306,00 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
306,00 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supporti per Mini Blot SNAP id® 2.0 (7,5 x 8,4 cm), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SNAP id®
tecniche
western blot: suitable
Compatibilità
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.