SNAP2FRIHC
SNAP i.d. 2.0 IHC Frame
Scegli un formato
1.110,00 €
Spedizione prevista il30 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Spedizione prevista il30 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
SNAP id®
Livello qualitativo
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Compatibilità
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials