SNAP2BHMB050
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holders
4.5 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Sinonimo/i:
Western blot, Western blot holders, blot holders
Scegli un formato
341,00 €
Disponibile per la spedizione il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
341,00 €
Disponibile per la spedizione il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holders (4.5 x 8.4 cm), The new MultiBlot Holders ensure that each half blot membrane is aligned horizontally, allowing for the uniform distribution of antibody. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping and waste management.
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SNAP id®
tecniche
western blot: suitable
Compatibilità
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.