Documenti
SNAP2BHMD0100
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holders
8.5 x 13.5 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Sinonimo/i:
SNAP id® consumables, Western blot, Western blot holders
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
product name
Supporti per Midi Blot SNAP id® 2.0 (8,5 x 13,5 cm), The new Midi Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SNAP id®
tecniche
western blot: suitable
Compatibilità
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
I nuovi supporti per Midi Blot garantiscono che la membrana sia orizzontale, per una distribuzione uniforme degli anticorpi. Il profilo piatto assicura un ingombro compatto, per una miglior gestione di stoccaggio, spedizione e smaltimento del prodotto.
Applicazioni
I nuovi supporti per Midi Blot garantiscono che la membrana sia orizzontale, per una distribuzione uniforme degli anticorpi. Il profilo piatto assicura un ingombro compatto, per una miglior gestione di stoccaggio, spedizione & smaltimento del prodotto.
Per immunoblotting.
Note legali
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.