Documenti fondamentali
SMEP0470W
Millipore
Filtri a membrana MCE con pori da 5,0 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 5 µm pore size
Scegli un formato
100 EA
282,00 €
282,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
282,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
282,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Largh. bordo
6 mm , hydrophobic edge
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
135 μm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
5.0 μm pore size
84 % porosity
Punto di bolla
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: SMEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges rendered hydrophobic to 3 or 6 mm widths. In antibiotic and bacteriostatic drug sterility testing by membrane filter method, the 6 mm wide non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim.
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 6 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Confezionamento
Blue box with 4 x 25 filters
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)