Documenti fondamentali
SMWP09025
Millipore
Filtri a membrana MCE con pori da 5,0 μm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 5 µm pore size
Scegli un formato
25 FILTERS
168,00 €
168,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 FILTERS
168,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
168,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
135 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
5.0 μm pore size
84 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: SMWP
Applicazioni
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)