SLFH050
Filtri di sfiato Millex™, PTFE, idrofobi
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE, Filtro di sfiato Millex-FH, filtro per linea da vuoto
Scegli un formato
185,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
185,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
gas
sample type organic solution(s)
Raccordi
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condizioni di spedizione
ambient
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13