SLFHX13TL
Filtri da siringa Millex™-SV
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
μ, ®, Millex-FH syringe filter
Scegli un formato
347,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
347,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
48 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
red
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type organic solution(s)
Punto di bolla
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
• Ideali per la filtrazione dei campioni in solventi organici, possono essere utilizzati anche per impedire il flusso di ritorno dell′umidità atmosferica nelle applicazioni di sfiato.
• Ampia compatibilità chimica ed eccellente resistenza ai solventi in presenza di soluzioni organiche
• Disponibili con pori da 0,20 µm, 0,45 µm e 5,0 µm e tre diametri per ogni esigenza applicativa
• Corpo in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) a basso contenuto di residui estraibili
Disponibili in confezioni di varie misure:
SKU con suffisso NS (-------NS): 50/conf.
SKU con suffisso NL (-------NL): 100/conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
SKU che termina in NB (------- NB): 250 per confezione
SKU con suffisso NK (-------NK): 1000/conf.
Applicazioni:
Rimozione di particolato fine e chiarificazione di soluzioni organiche, filtrazione di sfiati, sterilizzazione di gas
Specifiche