Documenti
SLFG850
Millipore
Filtri di sfiato Millex®, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE, Filtro di sfiato Millex-FG, filtro per linea a vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
gas
sample type organic solution(s)
Raccordi
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri da siringa Millex® con membrana idrofoba Fluoropore sono ideali per la sterilizzazione in linea dei gas e per la ventilazione di contenitori sterili; i filtri con membrana Fluoropore possono essere utilizzati anche per la sterilizzazione o la chiarificazione di soluzioni organiche. Le unità filtranti Millex da 50 mm sono particolarmente utili per la protezione delle linee del vuoto. Tutte le unità sono bidirezionali.
Caratteristiche e vantaggi
•Le unità filtranti Millex da 50 mm sono ideali per la protezione delle linee del vuoto
•Tutte le unità Millex in PTFE idrofobo consentono il flusso in entrambe le direzioni
Applicazioni:
sterilizzazione di gas, protezione delle linee del vuoto, sfiato di contenitori sterili, sterilizzazione e chiarificazione di soluzioni organiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany