Documenti fondamentali
SLGV033N
Millipore
Filtri da siringa Millex in PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa Millex-GV, Filtri da siringa da 0,22 μm in PDVF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Volume
100 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Rassegna dei filtri da siringa Millex non sterili con membrana Durapore (PVDF)
•Basso adsorbimento proteico per ridurre al minimo l'interazione con il campione e massimizzare il recupero
•Compatibili con soluzioni acquose e soluzioni organiche non aggressive
•Disponibili con grado di filtrazione da 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare svariate esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina con NS(-------NS): 50/Conf.
codice SKU che termina con NL (-------NL): 100/Conf.
codice SKU che termina con TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri per siringa sono dotati di tubo d′estensione in uscita
codice SKU che termina con NB (------- NB): 250/Conf.
codice SKU che termina con NK (-------NK): 1.000/conf.
Applicazioni:
filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e soluzioni proteiche
Specifiche
Solo per uso generale di laboratorio
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.