SHGLA25NB6
Capsule OptiScale® con membrana Durapore® multistrato da 0,45/ 0,22 µm
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.45/0.22 μm
Sinonimo/i:
Multilayer Durapore® 0.45 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Larghezza
1.21 in.
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Altre note
- Ritenzione degli organismi: batterica
- Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
- Applicazione: purificazione delle proteine
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
- Indicazioni per la conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C
Risultati analitici
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 35 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.