Documenti
SVGLA47FF3
Millipore
Optiscale Durapore 0,22 µm 3/4 in. TC/TC
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinonimo/i:
Capsule OptiScale® con filtro Durapore® da 0,22 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 47
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
7.4 cm (2.91 in.)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
17.7 cm2
Diam. connessione ingresso
3/4 in.
Diam. connessione uscita
3/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: batterica
  • Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Dichiarazione sulla conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave di 60 minuti a 126 °C
Risultati analitici
Dopo un lavaggio con ≥100 mL d′acqua, soddisferà i requisiti del test per sostanze ossidabili USP.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany