Merck
861
Naphthol AS-BI Alkaline Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 mg/mL
pH
9.5
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component for Sigma Alkaline Phosphatase Procedure, kits 86C and 86R
Other Notes
Napthol AS-BI Alkaline Solution, 4 mg/mL in AMPD buffer, 2 mol/L, pH 9.5
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)