SCM301
Terreno di congelamento per organoidi 3dGRO®
Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types.
Sinonimo/i:
Organoid cryopreservation medium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
• composizione e architettura simili a quelle al tessuto primario: gli organoidi ospitano una piccola popolazione di cellule staminali in grado di autorinnovarsi (come le cellule staminali delle cripte intestinali) che possono dare origine a cellule di tutti i principali lignaggi cellulari, con una frequenza simile a quella osservata in condizioni fisiologiche.
• modelli rilevanti delle condizioni presenti in-vivo: gli organoidi rappresentano dei sistemi modello biologicamente più rilevanti rispetto ai modelli tradizionali e consentono di modificare i componenti e l′espressione genica della nicchia.
• sistema stabile per coltivazioni durature: gli organoidi possono essere crioconservati in biobanche ed espansi indefinitamente sfruttando la capacità di autorinnovamento e differenziazione delle popolazioni di cellule staminali in essi presenti.
Gli organoidi possono essere crioconservati usando le tecniche di congelamento standard, tuttavia la vitalità residua dopo il congelamento/scongelamento rimane critica. Il terreno di congelamento per organoidi 3dGRO Organoid Freeze Medium è un terreno di crioconservazione ottimizzato brevettato adatto per più tipi di cellule di organoidi (es. organoidi intestinali di topo, organoidi di polmone e di colon umano). Garantisce una maggiore vitalità dopo congelamento/scongelamento rispetto ad altre formulazioni commerciali o preparate in laboratorio.
Applicazioni
Colture cellulari
Ricerca su cellule staminali
Qualità
Osmolalità: 250-350 mOsm
pH: 6,8-7,1Test
test di sterilità: crescita assente/conforme
Ricerca di funghi & batteri: conforme
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolli
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.