SCC606
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056)
Human
Sinonimo/i:
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056),
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 64
Organ: Lung (PDX- Solid)
Disease: Adenocarcinoma (Driver Mutations: cMET amplification)
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Articoli
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.